Tisk…
Pinacolyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
386588-1G 386588-5G
SIAL386588-1GEA 2560 CZK
SIAL386588-1G SIAL386588-5G
Pinacolyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Pinacolyl methylphosphonate
Vzorec: C₇H₁₇O₃P
CAS číslo: 616-52-4