Tisk…
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
415020050 415020500
ACRO415020050EA 1390 CZK
ACRO415020050 ACRO415020500
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide 95%
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide
Vzorec: C₁₉H₁₈IO₃P
Bod tání: 141…146 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011911
CAS číslo: 17579-99-6
EINECS: 241-551-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to brown Moist powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
GC ≥97.5 %