Tisk…
Triethyl-2-phosphonobutyrate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)butanoate
L09329.06 L09329.14
L09329.06EA 1300 CZK
L09329.06 L09329.14
Triethyl-2-phosphonobutyrate ≥97%
Triethyl-2-phosphonobutyrate
Purity: 97% CAS No.: 17145-91-4 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 105-106°/2mm Beilstein Reference: 1789280 MDL No.: MFCD00041347
Vzorec: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252.25 g/mol
Bod varu: 105…106 °C (2 mmHg)
Hustota: 1.064
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041347
CAS číslo: 17145-91-4