Tisk…

Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)butanoate

368780050 368780250
ACRO368780050EA 894 CZK
ACRO368780050 ACRO368780250
Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Triethyl-2-phosphonobutyrate
Vzorec: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252.25 g/mol
Bod varu: 152…154 °C (14 mmHg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041347
CAS číslo: 17145-91-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR