Tisk…
Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C0143-100MG C0143-1G C0143-500MG
SIALC0143-100MGEA 1620 CZK
SIALC0143-100MG SIALC0143-1G SIALC0143-500MG
Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid), Sigma-Aldrich®
Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid)
Vzorec: C₂H₆ClO₃P
MDL Number: MFCD00002142
CAS číslo: 16672-87-0
EINECS: 240-718-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II