Azidotrimethylsilane ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L00173.06
L00173.14
L00173.22
L00173.06EA
1050
CZK
L00173.06
L00173.14
L00173.22
Azidotrimethylsilane ≥94%
Azidotrimethylsilane
Purity: 94%
CAS No.: 4648-54-8
Molecular Formula: C3H9N3Si
Formula Weight: 115.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.4140
Melting Point: -95°
Boiling Point: 95-99°
Beilstein Reference: 1903730
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001986
Vzorec:
C₃H₉N₃Si Bod varu: 95…99 °C Bod tání: –95 °C Hustota: 0,872 Bod vzplanutí: 6 °C (42 °F) |
MDL Number:
MFCD00001986 CAS číslo: 4648-54-8 EINECS: 225-078-5 UN: 1992 ADR: 3,II |