Tisk…
Azidotrimethylsilane 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
167930100 167930500 167932500
ACRO167930100EA 2320 CZK
ACRO167930100 ACRO167930500 ACRO167932500
Azidotrimethylsilane 94%
Azidotrimethylsilane
Vzorec: C₃H₉N₃Si
Bod varu: 95…96 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,876 g/cm³
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001986
CAS číslo: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
UN: 1992
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %