4-(Trifluoromethyl)benzhydrol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L14147.03
L14147.06
L14147.03EA
553
CZK
L14147.03
L14147.06
4-(Trifluoromethyl)benzhydrol ≥97%
4-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Purity: 97%
CAS No.: 395-23-3
Molecular Formula: C14H11F3O
Formula Weight: 252.23
Melting Point: 59-61°
Boiling Point: 122-124°/0.4mm
MDL No.: MFCD00014399
Vzorec:
C₁₄H₁₁F₃O Bod varu: 122…124 °C (0,4 mmHg) Bod tání: 59…61 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014399 CAS číslo: 395-23-3 EINECS: 209-917-2 |