Tisk…
Benzyloxyacetyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L14337.06 L14337.14
L14337.06EA 2460 CZK
L14337.06 L14337.14
Benzyloxyacetyl chloride 95%
Benzyloxyacetyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 19810-31-2 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5230 Boiling Point: 84-87°/0.4mm Beilstein Reference: 1947363 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00010768
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Bod varu: 84…87 °C (0,4 mmHg)
Hustota: 1,189
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00010768
CAS číslo: 19810-31-2
UN: 3265
ADR: 8,II