N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
314520050
314520250
ACRO314520050EA
1800
CZK
ACRO314520050
ACRO314520250
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride 98%
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Vzorec:
C₇H₁₄ClNO Bod varu: 90…93 °C (15 mmHg) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00015013 CAS číslo: 19009-39-3 EINECS: 242-743-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white to light yellow Crystalline powder or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 60 °C |
GC | ≥97.5 % |