2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
679089-10G
679089-1G
SIAL679089-10GEA
4670
CZK
SIAL679089-10G
SIAL679089-1G
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Vzorec:
C₅H₄Cl₂N₂O MW: 179,00 g/mol |
MDL Number:
MFCD02685670 CAS číslo: 19646-07-2 |