(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
291640010
291642500
291640050
ACRO291640010EA
5010
CZK
ACRO291640010
ACRO291642500
ACRO291640050
(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
(Aminomethyl)phosphonic acid
Vzorec:
CH₆NO₃P MW: 111,04 g/mol Bod tání: >300 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008105 CAS číslo: 1066-51-9 UN: 3261 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |