Tisk…
2,2-Diphenylacetamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L08485.06 L08485.14
L08485.06EA 2380 CZK
L08485.06 L08485.14
2,2-Diphenylacetamide ≥98%
2,2-Diphenylacetamide
Purity: 98% CAS No.: 4695-13-0 Molecular Formula: C14H13NO Formula Weight: 211.26 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 1871583 Merck Reference: 14,3316 MDL No.: MFCD00025496
Vzorec: C₁₄H₁₃NO
MW: 211,26 g/mol
Bod tání: 164…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025496
CAS číslo: 4695-13-0
Merck Index: 14,3316