Tisk…
1,3-Dichloro-2-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H55365.03 H55365.06 H55365.14
H55365.03EA 1240 CZK
H55365.03 H55365.06 H55365.14
1,3-Dichloro-2-iodobenzene ≥98%
1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 19230-28-5 Molecular Formula: C6H3Cl2I Formula Weight: 272.90 Melting Point: 64-67° MDL No.: MFCD00060658
Vzorec: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,90 g/mol
Bod tání: 64…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060658
CAS číslo: 19230-28-5