Tisk…
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
319732-100G 319732-25G
SIAL319732-100GEA 10780 CZK
SIAL319732-100G SIAL319732-25G
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride, Sigma-Aldrich®
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Vzorec: C₄F₁₀O₂S
MDL Number: MFCD00007422
CAS číslo: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8,II