Tisk…
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21322.06 B21322.14 B21322.22
B21322.06EA 961 CZK
B21322.06 B21322.14 B21322.22
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride ≥90%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Purity: 90+% CAS No.: 375-72-4 Molecular Formula: CF3(CF2)3SO2F Formula Weight: 302.09 Flash Point: None Refractive Index: 1.2810 Melting Point: -110° Boiling Point: 65-66° Beilstein Reference: 1813589 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00007422
Vzorec: C₄F₁₀O₂S
Bod varu: 65…66 °C
Bod tání: –110 °C
Hustota: 1,750
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007422
CAS číslo: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8,II