Tisk…
4-Methyl-2-pentyne ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H53442.03 H53442.06 H53442.14
H53442.03EA 1040 CZK
H53442.03 H53442.06 H53442.14
4-Methyl-2-pentyne ≥97%
4-Methyl-2-pentyne
Purity: 97% CAS No.: 21020-27-9 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Flash Point: -12°(-10°F) Refractive Index: 1.407 Boiling Point: 71-73° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00041615
Vzorec: C₆H₁₀
Bod varu: 71…73 °C
Hustota: 0,711
Bod vzplanutí: –12 °C (10 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041615
CAS číslo: 21020-27-9
ADR: 3,II