1,3-Difluoroacetone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H51145.03
H51145.06
H51145.03EA
3250
CZK
H51145.03
H51145.06
1,3-Difluoroacetone ≥98%
1,3-Difluoroacetone
Purity: 98%
CAS No.: 453-14-5
Molecular Formula: C3H4F2O
Formula Weight: 94.06
Boiling Point: 101-102°
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD07368665
Vzorec:
C₃H₄F₂O Bod varu: 101…102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368665 CAS číslo: 453-14-5 UN: 2929 ADR: 6.1,II |