(Ethylthio)acetone 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L04142.06
L04142.14
L04142.06EA
1850
CZK
L04142.06
L04142.14
(Ethylthio)acetone 95%
(Ethylthio)acetone
Purity: 95%
CAS No.: 20996-62-7
Molecular Formula: C5H10OS
Formula Weight: 118.20
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.4720
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1740830
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026976
Vzorec:
C₅H₁₀OS MW: 118,20 g/mol Bod varu: 170…172 °C Bod vzplanutí: 52 °C (125 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00026976 CAS číslo: 20996-62-7 EINECS: 244-143-9 ADR: 3,III |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)