Tisk…
Digoxin 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
228120010 228120050
ACRO228120010EA 3790 CZK
ACRO228120010 ACRO228120050
Digoxin 95%
Digoxin
Vzorec: C₄₁H₆₄O₁₄
MW: 780,95 g/mol
Bod tání: 248…250 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003674
CAS číslo: 20830-75-5
EINECS: 244-068-1
UN: 3462
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (500 mg) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥94 % (on dried substance)
Specific optical rotation +10° to +13° (20°C, 589 nm) (c=2, anhydr. pyridine) (on dried substance)