Tisk…
3-Pyridylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P66009-25G P66009-5G
SIALP66009-25GEA 11200 CZK
SIALP66009-25G SIALP66009-5G
3-Pyridylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Pyridylacetonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂
MDL Number: MFCD00006406
CAS číslo: 6443-85-2
EINECS: 229-241-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III