Tisk…
2-Pyridylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
246565-100G 246565-25G 246565-5G
SIAL246565-100GEA 23220 CZK
SIAL246565-100G SIAL246565-25G SIAL246565-5G
2-Pyridylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Pyridylacetonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂
MDL Number: MFCD00006346
CAS číslo: 2739-97-1
EINECS: 220-364-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III