Tisk…
5-Amino-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
376469-100G 376469-25G
SIAL376469-100GEA 3930 CZK
SIAL376469-100G SIAL376469-25G
5-Amino-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-1-naphthol
Vzorec: C₁₀H₉NO
MDL Number: MFCD00041826
CAS číslo: 83-55-6
EINECS: 201-486-9