Tisk…
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
456861-25G 456861-5G
SIAL456861-25GEA 2860 CZK
SIAL456861-25G SIAL456861-5G
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNO
MW: 167,60 g/mol
MDL Number: MFCD00031535
CAS číslo: 3598-13-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III