Tisk…
Methyl-4-chloroacetoacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
241620250 241621000
ACRO241620250EA 1980 CZK
ACRO241620250 ACRO241621000
Methyl-4-chloroacetoacetate 97%
Methyl-4-chloroacetoacetate
Vzorec: C₅H₇ClO₃
Bod varu: 212…213 °C (760 mmHg)
Bod tání: 14…16 °C
Hustota: 1,28 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000938
CAS číslo: 32807-28-6
EINECS: 251-230-5
UN: 2922
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %