Tisk…
Ethyl-4-chloroacetoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
690295-1KG 690295-200KG 690295-25KG
SIAL690295-1KGEA 14230 CZK
SIAL690295-1KG SIAL690295-200KG SIAL690295-25KG
Ethyl-4-chloroacetoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Vzorec: C₆H₉ClO₃
MDL Number: MFCD00000939
CAS číslo: 638-07-3
EINECS: 211-317-0