Tisk…
Ethyl-4-chloroacetoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
180769-250G 180769-50G
SIAL180769-250GEA 3210 CZK
SIAL180769-250G SIAL180769-50G
Ethyl-4-chloroacetoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Vzorec: C₆H₉ClO₃
MDL Number: MFCD00000939
CAS číslo: 638-07-3
EINECS: 211-317-0