Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
A15641.0B
A15641.18
A15641.30
A15641.0BEA
10200
CZK
A15641.0B
A15641.18
A15641.30
Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥97%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Purity: 97%
CAS No.: 638-07-3
Molecular Formula: C6H9ClO3
Formula Weight: 164.59
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: -8°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1761275
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000939
Vzorec:
C₆H₉ClO₃ Bod varu: 220 °C Bod tání: –8 °C Hustota: 1,212 Bod vzplanutí: 92 °C (198 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000939 CAS číslo: 638-07-3 EINECS: 211-317-0 ADR: 8,II |