Tisk…
Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
177640500 177642500
ACRO177640500EA 1030 CZK
ACRO177640500 ACRO177642500
Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Vzorec: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Bod varu: 103 °C (16 mmHg)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,21 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000939
CAS číslo: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %