Tisk…
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21405.04 B21405.09
B21405.04EA 1620 CZK
B21405.04 B21405.09
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane ≥97%
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Purity: 97% CAS No.: 371-83-5 Molecular Formula: C5H4Br2F6 Formula Weight: 337.89 Refractive Index: 1.4632
Vzorec: C₅H₄Br₂F₆
MW: 337.89 g/mol
Hustota: 2.003
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236657
CAS číslo: 371-83-5