Tisk…
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B4388-125ML B4388-250ML
SIALB4388-125MLEA 4660 CZK
SIALB4388-125ML SIALB4388-250ML
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane
Vzorec: C₂HBrClF₃
MDL Number: MFCD00009602
CAS číslo: 151-67-7
EINECS: 205-796-5