Tisk…
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
367420050 367420250 367421000
ACRO367420050EA 1410 CZK
ACRO367420050 ACRO367420250 ACRO367421000
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate 98%
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
Vzorec: C₂H₈NO₄P
Bod tání: 241…243 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00008178
CAS číslo: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %