Tisk…
Diphenylacetyl chloride 97.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2-Diphenylacetyl chloride
292020050 292020250
ACRO292020050EA 1650 CZK
ACRO292020050 ACRO292020250
Diphenylacetyl chloride 97.5%
Diphenylacetyl chloride
Vzorec: C₁₄H₁₁ClO
Bod varu: 175…176 °C (17 mmHg)
Bod tání: 51…56 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013655
CAS číslo: 1871-76-7
EINECS: 217-493-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.5 %