Tisk…
Isopropyltriphenylphosphonium iodide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
137080250 137081000
ACRO137080250EA 2320 CZK
ACRO137080250 ACRO137081000
Isopropyltriphenylphosphonium iodide 98%
Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Vzorec: C₂₁H₂₂IP
Bod tání: 192…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031595
CAS číslo: 24470-78-8
EINECS: 246-281-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20 °C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)