Tisk…
3,4-Dichlorobenzyl mercaptan ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L03226.03 L03226.06
L03226.03EA 1290 CZK
L03226.03 L03226.06
3,4-Dichlorobenzyl mercaptan ≥97%
3,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Purity: 97% CAS No.: 36480-40-7 Molecular Formula: C7H6Cl2S Formula Weight: 193.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6070 Boiling Point: 152-153°/12mm Beilstein Reference: 3237473 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00039651
Vzorec: C₇H₆Cl₂S
Bod varu: 152…153 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,362
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039651
CAS číslo: 36480-40-7
EINECS: 253-054-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III