Tisk…
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11769.14 A11769.22 A11769.36
A11769.14EA 2140 CZK
A11769.14 A11769.22 A11769.36
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 1530-39-8 Molecular Formula: C25H21Cl2P Formula Weight: 423.32 Melting Point: 286-291° Beilstein Reference: 4173400
Vzorec: C₂₅H₂₁Cl₂P
Bod tání: 286…291 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041533
CAS číslo: 1530-39-8
EINECS: 216-228-0