(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15220.06
A15220.14
A15220.06EA
2020
CZK
A15220.06
A15220.14
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 51044-13-4
Molecular Formula: C25H21Br2P
Formula Weight: 512.24
Melting Point: 270-273°
Beilstein Reference: 4173386
Vzorec:
C₂₅H₂₁Br₂P Bod tání: 270…273 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051922 CAS číslo: 51044-13-4 |