1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
659983-1G
659983-5G
SIAL659983-1GEA
2610
CZK
SIAL659983-1G
SIAL659983-5G
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate
Vzorec:
C₁₁H₂₁BF₄N₂ |
MDL Number:
MFCD07784425 CAS číslo: 263163-17-3 |