Tisk…
7-Methoxy-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 7-Methoxynaphthalen-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
367508-25G 367508-5G
SIAL367508-25GEA 12140 CZK
SIAL367508-25G SIAL367508-5G
7-Methoxy-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
7-Methoxy-2-naphthol
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,2000 g/mol
MDL Number: MFCD00075494
CAS číslo: 5060-82-2