7-Methoxy-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
7-Methoxynaphthalen-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
367508-25G
367508-5G
SIAL367508-25GEA
12140
CZK
SIAL367508-25G
SIAL367508-5G
7-Methoxy-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
7-Methoxy-2-naphthol
Vzorec:
C₁₁H₁₀O₂ MW: 174,2000 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075494 CAS číslo: 5060-82-2 |