6-Methoxy-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Impurity H
65125-25G-F
65125-5G-F
SIAL65125-25G-FEA
16420
CZK
SIAL65125-25G-F
SIAL65125-5G-F
6-Methoxy-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-2-naphthol
Vzorec:
C₁₁H₁₀O₂ MW: 174,2000 g/mol |
MDL Number:
MFCD00088677 CAS číslo: 5111-66-0 |