Tetraethyl orthocarbonate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A17835.06
A17835.14
A17835.22
A17835.06EA
1360
CZK
A17835.06
A17835.14
A17835.22
Tetraethyl orthocarbonate ≥98%
Tetraethyl orthocarbonate
Purity: 98+%
CAS No.: 78-09-1
Molecular Formula: C9H20O4
Formula Weight: 192.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.3930
Boiling Point: 158-161°
Beilstein Reference: 1747401
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009221
Vzorec:
C₉H₂₀O₄ MW: 192,26 g/mol Bod varu: 158…161 °C Hustota: 0,917 Bod vzplanutí: 52 °C (125 °F) |
MDL Number:
MFCD00009221 CAS číslo: 78-09-1 EINECS: 201-082-2 UN: 3272 ADR: 3,III |