Nicotinic acid hydrazide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
148200250
148201000
ACRO148200250EA
1560
CZK
ACRO148200250
ACRO148201000
Nicotinic acid hydrazide 97%
Nicotinic acid hydrazide
Vzorec:
C₆H₇N₃O Bod tání: 160…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006383 CAS číslo: 553-53-7 EINECS: 209-041-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 163 °C |
Assay | ≥96.0 % |