Tisk…
Perfluorobutane-1-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Perfluoro-1-butanesulphonic acid, Nonafluoro-1-butanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
562629-25G 562629-5G
SIAL562629-25GEA 11300 CZK
SIAL562629-25G SIAL562629-5G
Perfluorobutane-1-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Perfluorobutane-1-sulphonic acid
Vzorec: C₄HF₉O₃S
MDL Number: MFCD01320794
CAS číslo: 375-73-5
EINECS: 206-793-1
UN: 3265
ADR: 8,II