Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Nonafluorobutane-1-sulphonyl chloride
51974-1G-F
51974-5G-F
SIAL51974-1G-FEA
3840
CZK
SIAL51974-1G-F
SIAL51974-5G-F
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₄ClF₉O₂S MW: 318,55 g/mol |
MDL Number:
MFCD03412262 CAS číslo: 2991-84-6 UN: 3265 ADR: 8,II |