Tisk…
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
L11399.03 L11399.06
L11399.03EA 718 CZK
L11399.03 L11399.06
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate ≥98%
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Purity: 98% CAS No.: 371-26-6 Molecular Formula: CF2CH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 170.13 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.3520 Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 1769215 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00041398
Vzorec: C₆H₉F₃O₂
Bod varu: 126…127 °C
Hustota: 1,160
Bod vzplanutí: 33 °C (91 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041398
CAS číslo: 371-26-6
UN: 3272
ADR: 3,III