Tisk…
Valeric acid hydrazide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pentanehydrazide
L01555.06 L01555.14
L01555.06EA 934 CZK
L01555.06 L01555.14
Valeric acid hydrazide 95%
Valeric acid hydrazide
Purity: 95% CAS No.: 38291-82-6 Molecular Formula: CH3(CH2)3CONHNH2 Formula Weight: 116.16 Melting Point: 55-64° Beilstein Reference: 1744747
Vzorec: C₅H₁₂N₂O
Bod tání: 55…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025137
CAS číslo: 38291-82-6
EINECS: 253-864-8