Tisk…
Stearic acid hydrazide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Stearicacidhydrazide
A18291.09 A18291.18 A18291.30
A18291.09EA 1350 CZK
A18291.09 A18291.18 A18291.30
Stearic acid hydrazide ≥97%
Stearic acid hydrazide
Purity: 97% CAS No.: 4130-54-5 Molecular Formula: CH3(CH2)16CONHNH2 Formula Weight: 298.51 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00014764
Vzorec: C₁₈H₃₈N₂O
MW: 298,51 g/mol
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014764
CAS číslo: 4130-54-5
EINECS: 223-946-8