5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(6-Chloropyridin-3-yl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
536008-25G
536008-5G
SIAL536008-25GEA
10670
CZK
SIAL536008-25G
SIAL536008-5G
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine
Vzorec:
C₆H₇ClN₂ |
MDL Number:
MFCD00673153 CAS číslo: 97004-04-1 |