(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
276200-100G
276200-25G
276200-5G
SIAL276200-100GEA
13390
CZK
SIAL276200-100G
SIAL276200-25G
SIAL276200-5G
(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide
Vzorec:
C₂₈H₆₀BrP MW: 507,65 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011775 CAS číslo: 14937-45-2 EINECS: 239-014-9 |