Tisk…
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
321480050 321480250
ACRO321480050EA 1220 CZK
ACRO321480050 ACRO321480250
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₁₉H₁₇Br₂P
MW: 436,1200 g/mol
Bod tání: 230…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011864
CAS číslo: 1034-49-7
EINECS: 213-857-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 242 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %